missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks

Brand:  Kgw Isotherm™ 2301

 View more versions of this product

Product Code. 10672092

  • 3415.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 19-05-2025
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
Loose Lid Insulating Plug
100 mm
156 mm
1 L
GSS Stainless Steel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks > Capacity: 1000mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt