Få mere at vide
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Hafnium |
Farve | Silver to Gray |
Udseende | Silver gray sponge |
Mængde | 250 g |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr) |
Form | Sponge |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion