Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H200)
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
917.62 DKK - 1731.83 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Certificeringer/compliance | Møder NFPA Klasse 1 |
Farve | Blå |
Til brug med (udstyr) | Linnedhåndklæder, pakker og kjoler, lette håndvaskesæt og enkeltinstrumenter (3 til 6 lb.) |
Materiale | SMS Stof (H200) |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
30274773
|
O&M
68018 |
45 x 45 cm (18 x 18 tommer) |
1259.28 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274723
|
O&M
68024 |
60 x 60 cm (24 x 24 tommer) |
1461.46 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274690
|
O&M
68030 |
76 x 76 cm (30 x 30 tommer) |
1259.14 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274707
|
O&M
68036 |
91 x 91 cm (36 x 36 tommer) |
1731.83 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274658
|
O&M
68040 |
101 x 101 cm (40 x 40 tommer) |
1667.37 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274670
|
O&M
68048 |
121 x 121 cm (48 x 48 tommer) |
917.62 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274659
|
O&M
68054 |
137 x 137 cm (54 x 54 tommer) |
1070.55 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30274754
|
O&M
68072 |
137 x 182 cm (54 x 72 tommer) |
1561.29 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
- POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
- Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
- Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
- Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
- Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
- Klasse 1 brændbarhedsvurdering
- Lav fnug
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Blå | |
SMS Stof (H200) | |
Ja |
Møder NFPA Klasse 1 | |
Linnedhåndklæder, pakker og kjoler, lette håndvaskesæt og enkeltinstrumenter (3 til 6 lb.) | |
Ikke steril | |
Steriliseringsindpakning |