Få mere at vide
Hamilton™ Små hub aftagelige nåle (2,5 - 100 μl sprøjter)
Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100 L μog mindre.
Brand:  Hamilton™ 7758-01
447.66 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10622804
  • 523.00 DKK / Pakke med 6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Brugerdefinerede målere, længder og punkttyper er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
22 G
0,028 tommer.
0.72 mm
2''
Skarp, skrå, buet
Rustfrit stål (nav)
0,016 tommer.
0.41 mm
Minimerer risikoen for tilstopning af nålen
Erstatningssprøjtenål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ Små hub aftagelige nåle (2,5 - 100 μl sprøjter) > Lille hub; RN; 22 gauge; 2'' L (51 mm) Punktstil: 2