Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy Artikelnummer.: 10362661
Kautex™ HDPE, Carboy
Artikelnummer. 10362661
Kapacitet: 25L
:
Kapacitet: 25L
Artikelnummer. 10362661
Brand: Kautex™ 2000084135
Se alternative produkter
Kapacitet Metrisk: 25 L
  • Naturlig farve
  • Blåtrykte gradueringsmærker
  • Påskruet lukning
  • Fås med stophane, der kommer med en gul støvhætte (støvhætte forsegler ikke karet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 275 mm
Gradueringer Ja
Materiale HDPE
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ HDPE, Carboy >