Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ HDPE-spændekurv
Beskrivelse
- Praktisk til batchskylning og transport af laboratorieudstyr samt til at si eller filtrere store partikler
- Kemisk resistent; tåle syrer og baser
- Servicetemperatur op til 82 °C (180 °F)
- Perforeringerne er 2 mm (0,080 in.)
- Remhåndtag hæver 10 cm (4 tommer) over fælgen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Til neddypning af dele eller sigtning af store partikler |
| Temperaturområde (metrisk). | 82 °C |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 127 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 2 mm |
| Inkluderer | Remhåndtag |
| Produkttype | Sikurv |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 108 mm |
| Højde (metrisk) | 127 mm |