Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag is a portable isolator in an easy to use, economical bag form. Ideal for difficult-to-sterilize equipment that typically requires aseptic connections after sterilization.
18720.00 DKK - 35585.00 DKK
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Closure Type Heat Seal
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Dimensions (L x W) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Dimensions (L x W) Price Quantity & Availability  
17708167
GREENER_CHOICE
View Documents
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4236MITT2W-OC-PE
35585.00 DKK
Pack of 50
Estimated Shipment: 25-07-2025
Add to basket
17778027
GREENER_CHOICE
View Documents
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1626MITT2W-OC-PE
26 x 16 in.
26230.00 DKK
Pack of 100
Estimated Shipment: 25-07-2025
Add to basket
17768117
GREENER_CHOICE
View Documents
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3027MITT2W-OC-PE
30 x 27 in.
18720.00 DKK
Pack of 50
Estimated Shipment: 25-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
  • Designed for steam sterilization
  • Heat Seal Closure
  • Integrated Mittens
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Make aseptic connections inside the Isolator Bag
  • Eliminates risks of contamination
Specifications
Specifications
Autoclavable
White
Steam Sterilization
Non-sterile
Steam
Heat Seal
Single-use
Tyvek
Yes
Autoclave Bag
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt