Få mere at vide
Velp Scientifica™ Halvkugleformet skål
Til brug med: Varmepladeomrørere og varmeplader
Brand:  Velp Scientifica™ A00000273
406.62 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 15583593
  • 418.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Velegnet til Velp Varmeplader og varmeplader
  • Til brug med 135 mm pladekogeplader
Tekniske data
Tekniske data
50 mL
Passer på 135 mm plade
Varmepladeomrørere og varmeplader
Skål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Velp Scientifica™ Halvkugleformet skål > Volumen: 50 ml