Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories
Integrate Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories with the ECO clean bench to increase the flexibility and enhance operations.
Brand:  Thermo Scientific™ 51901074
 View more versions of this product
Product Code. 15178902
  • 4056.56 DKK / Each
Explore more special offers
Description
Description
Integrate Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories with the ECO clean bench to increase the flexibility and enhance operations. Options include media valves, solenoid valve, stainless-steel work surface wraps, side window modifications, UV and UV night covers, windscreen protection kits and additional accessories.
†Due to DC motors, Heraguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. Based on data from internal testing and The University of Michigan Field Study, published in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Heraguard ECO 0.9
Stainless Steel Work Surface
Work Surface Wraps
580 mm
900 mm
Factory Installed
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato