Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, 208-240VAC 60Hz
Udfør flere anvendelser med denne avancerede protokolovn, som har temperaturensartethed og et lavt energiforbrug.
22595.00 DKK - 78731.79 DKK
Tekniske data
Controller type | Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display |
---|---|
Elektriske krav | 208/240 V 60 Hz |
Spænding | 208/240 V |
Frekvens | 60 Hz |
Código de producto | Marca | Kapacitet (metrisk) | Type | Materiale | Stiktype | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Kapacitet (metrisk) | Type | Materiale | Stiktype | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16651854
|
Thermo Scientific™
51028125 |
97 L | Mekanisk konvektionsovn | Belagt stål | Nema 6-20 |
28486.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15966832
|
Thermo Scientific™
51028117 |
168 L | Tyngdekraftskonvektion | Belagt stål | Nema 6-20 |
29318.22 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
15105225
|
Thermo Scientific™
51028116 |
99 L | Tyngdekraftskonvektion | Belagt stål | Nema 6-20 |
22595.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15197425
|
Thermo Scientific™
51029344 |
731 L | Mekanisk konvektionsovn | Rustfrit stål | Nema 6-20 |
78731.79 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Beschreibung
Udfør flere anvendelser med Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, som inkluderer en sofistikeret timer, præcis temperaturensartethed og et lavt energiforbrug. Med enten mekanisk eller gravitationskonvektionsteknologi med fremragende temperaturværdier kan dette fleksible værktøj til laboratoriet bruges til flere anvendelser.
Funktioner:
- Bredt temperaturområde — op til 330°C
- Justerbar blæserhastighed til anvendelsesrelateret luftstrøm i mekaniske konvektionsmodeller (f.eks. tørring af pulver)
- Høj hastighed til fremskyndet tørring og opvarmning, hurtig genopretning og optimal temperaturstabilitet og -ensartethed
- Programmerbar controller til temperaturramper og dvale
- Der kan gemmes op til 10 programmer, hver med 10 diskrete trin
- Har en elektronisk styret blæserhastighed og spjældposition
- Programmerne kan gentages automatisk
- Adgangsporten muliggør introduktion af sensorer til uafhængig dataovervågning
- En simpel kalibreringsrutine sikrer temperaturpræcision over tid
- Boost-funktionen muliggør hurtig opvarmning — intet behov for at betjene ovnen 24/7 (ikke tilgængelig i enheder med stor kapacitet)
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Garanti:
2 års garanti
Spezifikation
Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display | |
208/240 V 60 Hz | |
208/240 V | |
60 Hz |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.