Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede, protokolsikrede mikrobiologiske inkubatorer
Artikelnummer. p-4529511 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
66 L
104 L
178 L
381 L
702 L
Spænding:
230 V
Materiale:
Belagt stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10899990
Brand: Thermo Scientific™ 51028542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sørg for enestående prøvesikkerhed med vores avancerede, protokolsikrede mikrobiologiske inkubatorer, som har en °140 C dekontamineringsrutine, låsbare låger og alarmer.
Sørg for enestående prøvesikkerhed med Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede, protokolsikrede mikrobiologiske inkubatorer. Inkubatorer inkluderer en unik 140 °C dekontamineringsrutine, låsbar låge med alarm for begrænset adgang og automatiske over- og undertemperaturalarmer. Modeller fås med et ydre i rustfrit stål, der har en korrosionsbestandig overflade, der er let at rengøre og opfylder de krævende behov i farmaceutiske og kliniske laboratorier.
  • Dobbelt konvektion for alsidig anvendelse (undtagen for enheder med stor kapacitet) — blæserhastighed justerbar fra 0 til 100 %
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Indre af rustfrit stål, der er let at rengøre (AISI 304)
  • Bredt temperaturområde fra 5°C over omgivelsestemperatur til 105°C — velegnet til tørring
  • Temperaturensartethed på ±0,6°C (ventilator slukket) og mellem ±0,2°C og 0,4°C (blæser på fuld hastighed) (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,1°C (målt ved 37°C)†
  • Automatisk over- og undertemperaturalarm
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Valgfri prøvesensor viser nøjagtig temperatur på prøven på skærmen
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Låsbar låge med alarm for begrænset adgang (undtagen for enheder med stor kapacitet)
  • Usædvanligt lille fodaftryk
†Værdien forudsætter, at blæseren er slukket. Med blæser på fuld hastighed er ensartethed±0,2°C (51028069/51028264, 51028136/51028541),±0,3°C (51028070/51028535, 51028137/51028542) og ±0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
140°C dekontamineringscyklus
  • Ved 140°C reduceres kontaminerende mikroorganismer til et minimum — kan sammenlignes med sterilisering— ved en seks timers opvarmningscyklus
  • Intet behov for separat autoklavering af indvendige beslag
  • Certificeret af et akkrediteret mikrobiologisk institut
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,67 kubikfod
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Oversigt 100 l; Udvendigt i rustfrit stål; 230VAC
Kapacitet (metrisk) 104 L
Konvektion type Dobbelt konvektion
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Landespecifik
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 105 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,6 °C (ventilator slukket)
Stopur ugentlig / realtid / time
Mål (D x B x H) Indvendig 14,5 x 18,3 x 23,9 tommer (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18,3 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 46.4 cm
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23,9 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 60.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 14,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 36.8 cm
Vægt (engelsk) 123 lb.
Vægt (metrisk) 56 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1390 w
Strømstyrke 6,1 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.