Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldigel i høj form
287.00 DKK - 1885.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Høj Form
Materiale Nikkel
Produkttype Nikkel digel
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15493575
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
035883.KT
20 mL 38mm 35mm
287.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15463585
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
035904.KT
30 mL 41mm 43mm
496.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15423595
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
035925.KT
50 mL 44mm 51mm
564.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15483595
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
035946.KT
75 mL 54mm 57mm
498.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15443605
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
035967.KT
100 mL 61mm 62mm
765.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15403625
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
036019.KT
250 mL 84mm 78mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15483625
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
036040.KT
500 mL 101mm 91mm
1885.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Høj Form
Nikkel
Nikkel digel
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldigel i høj form