Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 250, SE 260 eller miniVE vertikale elektroforeseenheder
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
Brand: Hoefer™ SE211A-10-1.5
400.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
- Let
- Stort set ubrydelig
Tekniske data
SE 250, SE 260, MiniVE™ Lodret elektroforesesystem | |
PTFE | |
0,05 tommer. | |
7,2 μL/mm | |
0,51 tommer |
30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | |
10 | |
0.15 cm | |
0.48 cm | |
1.3 cm |