Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
3715.00 DKK - 5878.00 DKK
Produktcode | Marke | Volume (Metric) | Preis | Menge & VerfĂĽgbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volume (Metric) | Preis | Menge & VerfĂĽgbarkeit | ||||||
11564424
|
Hoefer™
SG100 |
100 mL |
4470.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12089937
|
Hoefer™
SG50 |
50 mL |
4195.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 04-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11570764
|
Hoefer™
SG50 |
50 mL | N/A | |||||||
11544424
|
Hoefer™
SG30 |
30 mL |
3785.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 29-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12074647
|
Hoefer™
SG500 |
500 mL |
5090.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 29-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10049309
|
Hoefer™
SG500 |
500 mL | N/A | |||||||
11534424
|
Hoefer™
SG15 |
15 mL |
3715.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 08-09-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10714762
|
Hoefer™
80619761 |
15 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Models SG 15, SG 30, SG 50, and SG 100
- Milled of heavy acrylic plastic with high-quality, leak-free PTFE-resin valves
- Offer a flat base for stability on magnetic stirrers; support rod can be attached to ring stand for additional stability
- Accept Luer or 4 mm ID tubing; with included adapters can also accept 2 mm ID or 22-gauge tubing
- SG 100 is ideal for the Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (for four gels) or SE 215 (for 10 gels)
- Made of two cylindrical acrylic chambers joined and mounted on a flat acrylic base
- Uses a simple push-pull valve to open and close the passage between the reservoir and mixing chambers
- Suitable for forming polyacrylamide gradients or buffer gradients used with medium to small chromatography columns
- Ideal for use with the Hoefer SE 615 or SE 915 Multiple Gel Casters
Spezifikation
Gradient Maker |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.