Få mere at vide
Holmiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824744
25 x 25 mm, 25mm
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Form: Ca.0,70g/25 x 25mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC navn holmium
SMIL [Ho]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Foil
Mængde 25 x 25 mm
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Lugt Odorless
Udseende Silver gray foil
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Holmiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >