Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
Brand: Logistik™ 441YH-T3BS-124C
524.40 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
- Med strikkede manchetter
- Fås i fire farver
- To nederste lommer
- Wrapover stil nitter fast foran
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Laboratoriefrakke til generelle formål | |
Unisex | |
Lyseblå | |
Genanvendelig | |
Howie | |
Rund | |
Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran | |
Polyester, Bomuld |
2X-stor | |
Bomuld, Polyester | |
Strikke | |
Ikke steril | |
2 | |
127 til 132,08 cm | |
100 cm |