Få mere at vide
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
10 μg
100 μg
1000 μg
Tekniske data
Tekniske data
Adgangsnummer | P01133 |
Formulering | 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details |
Gen-id (Entrez) | 1950 |
Molekylvægt (g/mol) | 7 kDa, monomer, glycosylated |
Mængde | 10 μg |
Kilde | HEK293 |
Opbevaringskrav | Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.) |
Endotoksin koncentration | <1.0 EU/μg |
Specifik reaktivitet | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion