Beskrivelse
Potent RXR antagonist (IC50 = 18 nM). Promotes white and brown pre-adipocyte differentiation into white adipocytes. Also inhibits bexarotene -induced brown adipogenic reprogramming of myoblasts.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | HX 531 |
Mængde | 10 mg |
Formel vægt | 483.56 |
Renhed | >98% |
Molekylvægt (g/mol) | 483.568 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ HX 531 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion