Beskrivelse
De Axygen HybridRack Systemet kombinerer bæredygtighed og funktionalitet for at skabe et nyt, miljøvenligt pipettespidsprodukt, der understøttes af Cornings kvalitet og værdi.
- De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
- Plastdækket kombineret med papbasen giver en stabil pipeteringsplatform. De HybridRack er designet til, at slutbrugere kan pipettere direkte fra det, selv når der bruges et multi-kanal instrument.
- Papbasen kan let genbruges gennem de fleste lokale genbrugsprogrammer.
- Alle HybridRack delnumre leveres sterile. Filtreret, Maxymum Recovery , og ikke-filtrerede konfigurationer er tilgængelige.
- De HybridRack Systemet er fremstillet i USA ved en ISO 13485, ISO 14001 og EnergyStar registreret anlæg.
- Pipettspidserne inkluderet i HybridRack tilbud er de samme tips som Axygen MultiRack produktlinje.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard |
| Produkttype | Pipetspids |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Vis mere |