Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Bestrålet kalveserum, USA Oprindelse
Indsamlet ved venepunktur fra kalvefodrede kalve, som producerer usædvanligt høje niveauer af transferrin
Brand:  Cytiva SH30073.02IR
Produktkode 16615745
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Dyrets alder på indsamlingstidspunktet varierer fra 16 til 24 uger
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
  • Fremskaffet i USA med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
  • Omkostningseffektivt alternativ til FBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
16 til 24 uger
Kalvebovint serum
Sekventielt filtreret, 100 nm
Viruspaneltestning i henhold til 9 CFR 113.53
HyClone™
USA
100 mL
Bestrålet
Nej
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva HyClone™ Bestrålet kalveserum, USA Oprindelse > 100 mL