Få mere at vide
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Mængde:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Glutamine, Sodium Bicarbonate
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ McCoy's 5A Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Tekniske data
Tekniske data
Form | Liquid |
Produkttype | McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate |
Sterilitet | Sterile-filtered |
Steriliseringsmetode | 0.1 μm Sterile-filtered |
Med tilsætningsstoffer | Glutamine, Sodium Bicarbonate |
Mængde | 1000 mL |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
Indhold og opbevaring | 2° to 8°C, away from light |
Oversigt | McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion