Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Ovn, Reagens til coulometrisk KF-titrering med ovn (anolytopløsning), til celler med og uden membran, Honeywell Fluka
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven |
Navn note | Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm |
Tæthed | 0.980 g/cm3 |
Flammepunkt | 13°C |
Mængde | 6 x 500 mL |
CAS min % | ≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000% |
CAS Max % | <70.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000% |
CAS | 57-55-6, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5, 68007-08-9 |
Kogepunkt | 64°C |
Emballage | Glasflaske |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine imidazole sulphur dioxide
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Ovn, Reagens til coulometrisk KF-titrering med ovn (anolytopløsning), til celler med og uden membran, Honeywell Fluka >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion