Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16802370
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7203376 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 L
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16802370
Brand: Honeywell Fluka 344321L
Quality Analysis and Quality Control Testing
Brug rabatkode 24140 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til volumetrisk, to-komponent Karl Fischer titreringer
  • Methanol-baseret
  • Fri for imidazol
  • Fri for CMR-stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI
Tæthed 0.9 g/cm3 (at 20°C)
Flammepunkt 11°C
Mængde 1 L
CAS 147-85-3
pH 5 til 6
CAS min % ≥0.10%
CAS Max % ≤5%
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation Completely Miscible in Water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, 2-ethylimidazole, sulphur dioxide, l-proline
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™ >