Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Provides foot with side support and extra support at heel and middle of foot.
253.00 DKK - 287.00 DKK
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10556554
|
Emma Safety Footwear
MM00107245 |
45 |
287.00 DKK
1 pair |
Estimated Shipment: 11-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10129674
|
Emma Safety Footwear
MM00107243 |
43 |
253.00 DKK
1 pair |
Estimated Shipment: 12-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10705092
|
Emma Safety Footwear
MM00107246 |
46 |
253.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 12-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15173872
|
Emma Safety Footwear
MM00107239 |
39 |
257.00 DKK
1 pair |
Estimated Shipment: 12-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10372410
|
Emma Safety Footwear
MM00107241 |
41 |
253.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 12-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10357714
|
Emma Safety Footwear
MM00107244 |
44 |
253.00 DKK
1 pair |
Estimated Shipment: 12-06-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Regulates moisture
- Contains active carbon to prevent odor
Especificaciones
Gray | |
Stability Inlay Sole |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.