missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hydrochloric Acid, 0.04M, Chem-Lab Product Code.: 11943143

Hydrochloric Acid, 0.04M, Chem-Lab

Product Code. 11943143
5 L, 5 L
Click to view available options
Quantity:
5 L
25 L
Unit Size:
25 L
5 L
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11943143

Brand: Chem Lab CL05.0332.5000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

For laboratory use in Titrations - TMAR TA-TAC determination according to AFNOR T.90.036

Chemical Identifiers

CAS 7647-01-0
Molecular Formula ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL Number MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name chlorane
SMILES Cl

Specifications

Concentration 1.4584g HCl / 1L H2O
Density 1.00g/mL
Packaging PE
Normality 0.04N (±0.00008 at 20°C)
Quantity 5 L
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Formula Weight 36.46g/mol
Chemical Name or Material Hydrochloric acid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid, 0.04M, Chem-Lab >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato