Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
Specifications
Specifications
Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
Farve | Farveløs |
Navn note | 0.1 N Standard Solution |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Kogepunkt | 100.0°C |
Koncentration | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
Tæthed | 1.0000g/mL |
Emballage | Plast tromle |
Specifik vægtfylde | 1 |
Mængde | 10 L |
Show More |
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Product Title
Saltsyre, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction