Få mere at vide
hydrogen peroxide, 3 wt.% solution in water, stabilized
Artikelnummer. 10081254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 mL, Plastflaske, 25ml
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Navn note 3 wt.% solution in water, stabilized
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel HOOH
Tæthed 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 34
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Mængde 25 mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
hydrogen peroxide, 3 wt.% solution in water, stabilized >