Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold opsamlingsstativ
Vælg et opsamlingsstativ med 16 eller 24 positioner til din Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold.
865.00 DKK - 3445.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Uddrag samling |
---|---|
Produktlinje | HyperSep |
Artikelnummer | Brand | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10361245
|
Thermo Scientific™
60104-251 |
Opsamlingsstativ til 16 Ports vakuummanifold, 1 pk |
3445.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10289454
|
Thermo Scientific™
60104-252 |
Collection Rack for 24 Port Vacuum Manifold, 1 pk | ||||||||
10611226
|
Thermo Scientific™
60104-255 |
Holdeclips til opsamlingsstativ, 12 pk |
865.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Vælg et opsamlingsstativ med 16 eller 24 positioner til brug med Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold. Manifolden muliggør forberedelse af fastfase-ekstraktionsprøver ved hjælp af SPE-patroner. Ekstrakter opsamles i rør i opsamlingsstativet.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
Tekniske data
Uddrag samling | |
HyperSep |