Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96-brøndsplader
Unikke grafit carbon-baserede SPE 96-brønds plader tilbyder tilbageholdelse og adskillelse af polære forbindelser, hvor silica og harpiks stationære faser svigter
Brand: Thermo Scientific™ 60302-606
3389.21 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE 96-brøndsplader har et unikt grafitkulstofbaseret materiale, der bevarer meget polære forbindelser, hvor silica- og harpikskolonner svigter. Kemien tillader selektivitet for strukturelt lignende forbindelser og tillader adskillelse af forbindelser ved hjælp af simple opløsningsmidler.
HyperSep Hypercarb SPE 96-brøndsplader er pakket med 30 μm sfæriske partikler af 100 % porøst grafitisk kulstof (PGC). Sammensat af flade plader af hexagonalt arrangerede carbonatomer med en fuldt tilfredsstillet valens, overfladen af Hypercarb er krystallinsk og meget reproducerbar, uden mikroporer.Kemien er pH-stabil 0 til 14 og tilbyder en unik retentionsmekanisme, der giver en helt anden selektivitet end silica eller polymerfaser, bestemt af styrken af interaktionen mellem analytter og Hypercarb overflade.
Høj batch-til-batch-reproducerbarhed sikrer ensartet, reproducerbar analytisk ydeevne
Stærke retentionsegenskaber tillader brug af lave lejevægte til koncentrerede ekstrakter
Ingen begrænsning for polære forbindelser
Ingen begrænsning på —elueringsmidler, brug 100 % organisk eller 100 % vandig og alt derimellem
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
96-brønds plade; 10 mg Sengevægt | |
Retention af højpolære forbindelser | |
HyperSep | |
Fastfase ekstraktionsbrøndplade |
10 mg | |
30 til 40μ m | |
HyperSep Hypercarb | |
1 mL |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.