Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Tip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these revolutionary SPE micropipette tips.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-204
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10456113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these revolutionary SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Microscale SPE Tips are available in many popular chemistries to suit a wide range of applications. They feature a unique micropipette tip that has the chromatographic material directly attached to its inner surface. No glues or polymers are used, so there's no contamination from the supporting matrix.
HyperSep Microscale Solid Phase Extraction Tips are ideal when you're working with small sample volumes. Typical applications include:
  • Mass spectrometry
  • Desalting
  • Protein purification
  • MALDI
  • Electrophoresis
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Tips are available in 1-10μL capacity and 10-200μL capacity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hypercarb, 1 to 10 μL Volume
Micropipettes
HyperSep
SPE Tips
Microscale Solid Phase Extraction
30 μm
HyperSep Hypercarb
1 to 10 μL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Tip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.