Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Column, 5um
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns.
Brand:  Thermo Scientific™ 28105-304630
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11583051
  • 6882.88 DKK / Each
Estimated Shipment: 09-12-2024
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
300 mm
5 μm
130 Å
60°C
C18
11%
Yes
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali