Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns
Resolve enantiomers with Hypersil Chiral HPLC columns in normal phase mode for confident purification of your target compound.
Brand:  Thermo Scientific™ 42210-154630
 View more versions of this product
Product Code. 16303157
  • 10794.65 DKK / Each
Estimated Shipment: 13-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Preparative Column and Analytical Column, Standard
150 mm
10 μm
30 m²/g
L80
Spherical, Fully Porous Silica
Chiral Separation
4.6 mm
3700 psi (255 bar)
1000 Å
Room Temperature
Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
Chiral Separation
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato