Få mere at vide
Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme neuroborreliosis kit
Detekter de humane IgG- og IgM-antistoffer mod Borrelia burgdorferi i diagnosticeringen af Lyme-neuroborreliose med denne enzymimmunoassay.
Brand: Thermo Scientific™ K602811-2
4987.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Påvis de intratekalt producerede humane IgG- og IgM-antistoffer mod Borrelia burgdorferi med Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme neuroborreliosis kit. Enzymimmunoassayet er designet til at levere hurtig påvisning af humane intrathekale IgG- og IgM-antistoffer mod Borrelia burgdorferi sensu lato som en hjælp til diagnosticering af Lyme-neuroborreliose.
Lyme borreliosis er en multisysteminfektion forårsaget af den skovflåtbårne spirochete Borrelia burgdorferi sensu lato . Inddragelse af nervesystemet, neuroborreliose er en almindelig og alvorlig manifestation af Lyme-borreliose. Neuroborreliose udvikler sig hos ca. 10 % af patienterne, som ikke har modtaget behandling for læsionen i primærstadiet. En følsom og pålidelig diagnostisk test for neuroborreliose er nødvendig, da der findes en række andre sygdomme med lignende symptomer, og i modsætning til disse sygdomme kan neuroborreliose behandles med antibiotika.
Bruge IDEIA Lyme neuroborreliosis kit til differentialdiagnose af Lyme neuroborreliosis fra andre potentielle årsager til lignende symptomer.
- Enkle —flydende reagenser og koncentrater, der er klar til brug, gør analysen nem at implementere og køre
- Fremragende sensitivitet og specificitet —velkarakteriserede antistoffer af høj kvalitet, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
- Letlæselige resultater
Analysen anvender oprenset, nativ B. afzelii -stamme DK1 flagellum som testantigen. Flagellen er meget immunogen, fremkalder et tidligt, stærkt og vedvarende immunrespons 1,2 og er hovedantigenet for det intrathecale antistofrespons 3,4 . Sammenlignet med det konventionelle antigen, som er baseret på helcelleekstrakt af spirokæten, forbedrer det oprensede, native flagellære antigen den diagnostiske sensitivitet og specificitet af serologiske assays for Lyme neuroborreliosis 5,6 . Endvidere er brugen af flagellum som testantigen passende i alle geografiske områder, da flagellen ikke viser nogen signifikant variation mellem B. burgdorferi- stammer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
2 °C til 8 °C | |
B. burgdorferi IgG, IgM | |
Mikrotitreringsplade, prøvefortynder, vaskebuffer, IgG positiv kontrol, IgM negativ kontrol, flagellumkonjugat, rekonstitutionsbuffer, peroxidasekompleks, substrat TMB, stopopløsning, instruktionshæfte |
IDEIA™ Lyme neuroborreliosis enzymimmunoassay | |
Borrelia testsæt | |
48 prøver |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
Farekategori
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.