Få mere at vide
IKA™ ULTRA-TURRAX™ Tube Drive
GREENER_CHOICE
Disperger, omrør, homogeniser og mal ved hjælp af en enkelt drivenhed. IKA™ ULTRA-TURRAXX™ Tube Drive giver beskyttelse og sikkerhed for infektiøse prøvematerialer, giftige stoffer, stoffer med høj lugt under definerede forhold (tid, energi, volumen).
Brand:  IKA™ 0003646000
Produktkode 10094062
  • 6408.97 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Unikt og universelt dispergerings-, omrørings-, homogeniserings- og formalingssystem med forseglelige engangsprøverør. Beskyttelse og sikkerhed for: Infektiøse prøvematerialer, giftige stoffer, stoffer med høj lugt under definerede forhold (tid, energi, volumen).
  • Disperger, omrør, homogeniser og mal ved hjælp af en enkelt drivenhed
  • Ingen mulighed for krydskontaminering
  • Forseglelige engangsprøverør
  • Ingen rengøring nødvendig
  • Højt niveau af brugersikkerhed
  • Velegnet til individuel brug og brug i serie
  • Gamma-steriliserede rør
  • Rør med gennemborende membrandæksler
  • Rørvolumener fra 2 til 15 ml og 15 til 50 ml
  • Reproducerbare tests
  • Patenterede anvendelsesområder: Humanmedicin, patologi, veterinærmedicin, dyrehygiejneinstitutter, Fødevareforsøgslaboratorier, Toksikologi, Medicinsk forskning, Farmaceutisk forskning, Biologisk forskning, Tumorbiologi, Kemi, Kosmetik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Tube Drive
100 til 240 V
50/60 Hz
160 mm
Dispergering, omrøring, homogenisering og formaling
1 stk.
300 til 6000 rpm
100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
20 W
390 mm
ULTRA-TURRAX™
5.000 mPas
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
IKA™ ULTRA-TURRAX™ Tube Drive > Højde: 390 mm