Få mere at vide
Cytiva plasmidPrep Mini Spin Kit
Til hurtig isolering af plasmid-DNA med højt og lavt kopiantal
1005.00 DKK - 3435.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Rens høje udbytter af plasmid-DNA på mindre end 10 min. Farvekodede rør og søjler forenkler protokollen, og oprenset DNA er velegnet til alle almindelige downstream-applikationer. |
---|---|
Til brug med (applikation) | Velegnet til mange downstream-applikationer, —herunder restriktionsenzymanalyse, ligering, kloning, DNA-sekventering og PCRS-sekventering, PCR, ligering og kloning, restriktionsfordøjelse, enzymatisk modifikation, skabelon til generering af mærket probe, transforma |
Inkluderer | Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, suspensions-, lysis- og neutraliseringsbuffere indeholdende kaotrope salte, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, fuld protokolhæfte, aftageligt protokolkort med hurtig reference |
Produkttype | illustra plasmidPrep Mini Spin Kit |
Renhed | 1.7 |
Indeholder: Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Prøvevolumen | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Prøvevolumen | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10379434
|
Cytiva
28-9042-70 |
250 forberedelser | 1.5 mL |
3435.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10772047
|
Cytiva
28-9042-69 |
50 forberedelser | 3.0 mL |
1005.00 DKK
50 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
De illustra plasmidPrep Mini Spin Kit bruger en simpel plasmid-DNA-oprensningsprotokol, der involverer en modificeret alkalisk lyseringsprocedure og en ny silica-baseret membran for at opnå højeffektiv plasmid-DNA-oprensning. I stedet for organiske opløsningsmidler indeholder sættet kaotropiske salte for at denaturere proteinkomponenter og fremme selektiv binding af DNA til den nye silicamembran.
- Samlet forberedelsestid på mindre end 10 minutter, —hvilket repræsenterer en 50 % reduktion i protokoltiden
- Producerer plasmid-DNA af høj kvalitet med fremragende reproducerbarhed til brug ved kloning, restriktionsenzymfordøjelse, PCR-amplifikation og DNA-sekventering
- Øget brugervenlighed gav minimale ændringer i pipetteringsvolumen fra den ene del af protokollen til den næste, færre centrifugeringstrin, farvekodede kitkomponenter og mangel på organiske opløsningsmidler
- Det typiske plasmidudbytte fra en frisk 1,5 ml kultur af E. coli indeholdende et plasmid med højt kopiantal er ca. 9μ g
- Kan rumme plasmidoprensning med højt og lavt kopiantal
Tekniske data
Rens høje udbytter af plasmid-DNA på mindre end 10 min. Farvekodede rør og søjler forenkler protokollen, og oprenset DNA er velegnet til alle almindelige downstream-applikationer. | |
Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, suspensions-, lysis- og neutraliseringsbuffere indeholdende kaotrope salte, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, fuld protokolhæfte, aftageligt protokolkort med hurtig reference | |
1.7 | |
6-15μ g |
Velegnet til mange downstream-applikationer, —herunder restriktionsenzymanalyse, ligering, kloning, DNA-sekventering og PCRS-sekventering, PCR, ligering og kloning, restriktionsfordøjelse, enzymatisk modifikation, skabelon til generering af mærket probe, transforma | |
illustra plasmidPrep Mini Spin Kit | |
Ca. 9 min |
Sikkerhed og håndtering
- plasmidPrep Mini Spin Kit
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
- UNKNOWN ACUTE-48.4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 42% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.