Få mere at vide
Fisherbrand™ Incubating Mini Platform Shakers
Artikelnummer. 15554070 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
CE
Elektriske krav:
230 V, 2,5 A, 450 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Elektriske krav unitSize
15554070 CE 230 V, 2,5 A, 450 W Hver
1 options
Artikelnummer. 15554070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Vælg mellem kolbeklemmer, rørstativ, mikropladeklemmer eller skridsikker måtte
Designet til at opvarme og ryste en række forskellige prøver
  • Mikroprocessor-styring: Mikroprocessorstyringen med variabel hastighed giver konsistent, ensartet rystning. Mikroprocessoren viser sidste sætpunkt og genstarter, hvis strømmen afbrydes.
  • PID-temperaturregulator: Opretholder præcis temperaturkontrol fra omgivende +5°C til 65°C. Brugervenlig styring giver mulighed for at justere temperaturen i intervaller på 1°C.
  • Tredobbelt excentrisk drev: Permanent smurte kuglelejer og vedligeholdelsesfri, børsteløs DC-motor sikrer pålidelig service og kontinuerlig drift.
  • LED-skærm: Berøringskontrol med letlæselige, uafhængige LED-skærme for temperatur, hastighed og tid giver operatøren mulighed for at se alle indstillinger på én gang. Giver gentagelige og nøjagtige resultater hver gang og er let synlig hen over laboratoriebordet. Timeren vil vise forløbet tid eller, i tilfælde hvor den er programmeret til brugerdefineret grænse, vil den slukke for enheden, når tiden når nul. Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Temperaturkalibreringstilstand: Giver brugeren mulighed for at kalibrere enheden efter en ekstern temperaturenhed
  • Anvendelser: Cellekulturer, bakteriesuspensioner og hybridiseringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 3.6 kg
Hastighedsområde 150 til 1200 rpm
Elektriske krav 230 V, 2,5 A, 450 W
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 65 °C
Bæreevne (engelsk) 8 lb.
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12,4 tommer (415 x 293 x 315 mm)
Vise LED
Til brug med (applikation) Cellekulturer, bakteriesuspensioner og hybridiseringer
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Aluminiumplatform
Timer rækkevidde 1 sek. til 9999 min.