Få mere at vide
Indium, 99,99% (spormetalbasis), folie, 0,127 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.3 g
9.2 g
Pakningsstørrelse:
2.3g
9.2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Indium |
Farve | Grå |
Smeltepunkt | 156.0°C |
Kogepunkt | 2000.0°C |
Mængde | 2.3 g |
Analyseprocentområde | 99.99% |
Form | Foil |
Lineær formel | In |
Fieser | 06,293; 14,181; 16,181; 17,152 |
Merck Index | 15, 4987 |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indium, 99,99% (spormetalbasis), folie, 0,127 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion