Learn More
B Braun™ Injekt™ Solo Disposable Centric Luer Two-Part Syringe
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
5 mL
20 mL
Packungsgröße:
Pack of 100
Beschreibung
- Made of polypropylene/polyethylene
- „Green plunger
- „Highly transparent barrel
- „High contrast black graduation, permanent marking, ideal readability
- „Safe plunger backstop
- „Easy aspiration up to maximum volume
- „Latex-free/PVC-free
- „Silicone oil-free
- Single sterile-packed (in box of 100 pcs)
Spezifikation
Spezifikation
Certifications/Compliance | ISO 7886-1 |
Material | Polyethylene, Polypropylene |
Color | Green Plunger |
Description | Black graduation |
For Use With (Application) | Ideal for simple injections, vaccinations and more |
Latex Free | Yes |
Product Type | Centric Luer-lock 2-part Syringe |
Disposable | Single-use |
Quantity | 100/Pk. |
Volume (Metric) | 20 mL |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
B Braun™ Injekt™ Solo Disposable Centric Luer Two-Part Syringe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur