Få mere at vide
Invitrogen™ pENTR™/D-TOPO™ Kloningssæt, med en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Beskrivelse
Indeholder
pENTR/D-TOPO vektor, dNTP'er, saltopløsning, sterilt vand, universelle M13 sekventeringsprimere, OneShot TOP10 Kemisk E. coli , SOC medium og et pUC19 kontrolplasmid.
- Blunt-end PCR-produkter klones retningsbestemt med mere end 90 % effektivitet uden ligase, post-PCR procedurer eller nødvendige restriktionsenzymer
- Flyt klonede gener hurtigt mellem flere vektorsystemer
- Pålidelig ydeevne
- Retningsbestemt kloningsvektor til adgang til Gateway System
- For at få adgang til Gateway System skal PCR amplificere gen af interesse og tilføje produkt direkte til den medfølgende topoisomerase ladede pENTR/D-TOPO vektor, inkubere 5 minutter og transformere leverede kompetente E. coli celler
- Resulterende attL indeholdende Gateway Entry kloner er klar til effektiv rekombination med valget af Gateway Destination vektorer
- pENTR/D-TOPO-vektoren inkluderer M13- og T7-primer-sekventeringssteder og attL-rekombinationssteder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted, hvilket gør det muligt for kloner let at blive sekvensverificeret og rekombineret til valget af attR-holdige Gateway-destinationsvektorer
- Kanamycinresistensgen og en pUC-original bruges til selektion og højkopiformering i E. coli
- Fire base overhæng på vektorpar med fire base sekvens designet til fremad primer brugt i PCR reaktion for at give retningsbestemt til topoisomerase ligeringsreaktionen
- Omgår begrænsningerne for restriktionsmedieret kloning, hvilket gør det muligt at få adgang til stort set ethvert ekspressionssystem på en enkelt times, 99 % effektiv og reversibel gateway-rekombinationsreaktion
- Flyt den samme sekvens af DNA mellem forskellige vektorer uden at bruge restriktionsenzymer, ligase, subkloningstrin, screening af utallige kolonier eller gensekventering for at spare tid, penge og kræfter
Kloning, Gateway-kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Kloningsmetode | Retningsbestemt TOPO™ |
| Indhold og opbevaring | pENTR ™⁄D-TOPO™ Kloningskit indeholder ⁄pENTR D-TOPO™ vektor, dNTP'er, saltopløsning, sterilt vand, universelle M13 sekventeringsprimere, OneShot™ TOP10 Kemisk E. coli, SOC medium og et pUC19 kontrolplasmid. Opbevar kompetent E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttype | TOPO Kloningssæt |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vektor | pENTR |