Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable 'hot start' thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase.
Brand:  Invitrogen™ 10966026
2159.65 DKK valid until 2025-06-30
Use promo code "24074" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10277202
  • 2710.00 DKK / 300 reactions
Edge
Esplora altre offerte speciali
Includes: Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
• Platinum Taq DNA Polymerase, 60 μL
• 10X PCR Buffer (without magnesium), 2 x 1.25 mL
• 50 mM MgCl2, 1 mL
• KB Extender, 1.25 mL
Store at -10°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Low
Standard
DNA Polymerase
Wet or Dry Ice
1X
300 Reactions
Separate Components
DNA
Tube
Platinum Taq DNA Polymerase
5' - 3'
300 reactions
Hot-start PCR
Built-In Hot Start
3'-A
5 kb or less
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase > 300 Reactions
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.