Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med en Shot™ TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler
Artikelnummer. 15380204
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15380204 10 reaktioner 10 reaktioner
10616533 25 reaktioner Hver
10398572 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15380204 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K4600J10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Til hurtig, effektiv kloning og efterfølgende in vitro transskription/translation
Ved at eliminere tidskrævende og kedelig kloning af restriktionssteder, TOPO kloning er den mest pålidelige metode, der kun tager 5 minutter ved at bruge en 3-trins protokol og giver op til 95 % rekombinanter. Dette sæt inkluderer pCR™II-TOPO TA vektor.
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7 og SP6 promotorer til effektiv in vitro transkription
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • 16 praktiske restriktionssteder, inklusive EcoRI, der flankerer dit indlæg til efterfølgende excision eller subkloning
  • Kanamycin- og ampicillinresistens til dit valg af valg i E. coli
  • Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
  • Inkluderer OneShot™ TOP10 Kompetente celler for ekstra bekvemmelighed og højeste kloningseffektivitet
Applikationer:
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid.
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje TOPO
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.