Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit, med ét Shot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler
Beskrivelse
Indeholder
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
- Hvert sæt har Zero Blunt™ TOPO™ vektor indeholdende ccdB-genet til positiv selektion, der kun tillader vækst af plasmidvektorer med rekombinanter
- Tilgængelig med en række kompetente celler eller uden kompetente celler
- Gå hurtigt —og nemt fra PCR til kloner på kun 3 trin, inklusive en 5-minutters kloningsreaktion
- Effektiv —opnå op til 95% kloner med korrekt insert
- Dokumenteret —muliggør pålidelig ydeevne i over et årti med over 20.000 citater
- Enkel— ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser påkrævet
- Nøjagtig —til brug med high fidelity DNA-polymeraser, intet behov for A-overhæng på PCR-produkt
- PCR ™Blunt II-TOPO™ vektor er designet til kloning af stumpendede PCR-produkter genereret af termostabile korrekturlæsepolymeraser som f.eks. Platinum™ Pfx DNA polymerase.
- Tillader direkte selektion af rekombinanter via afbrydelse af det dødelige E. coli -gen ccdB. Vektoren indeholder ccdB-genet fusioneret til C-terminalen af LacZα fragment. Ligering af et stumpende PCR-produkt forstyrrer ekspression af LacZα -ccdB-genfusion, der kun tillader vækst af positive rekombinanter efter transformation. Celler, der indeholder ikke-rekombinant vektor, dræbes ved udpladning. Derfor er blå/hvid screening ikke påkrævet.
- Bruger TOPO™ kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
- Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit til direkte indsættelse af stumpendede PCR-produkter i en plasmidvektor kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10 |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Kanamycin (KanR), Zeocin™ (ZeoR) |
| Celletype | Kemisk kompetent |
| Kloningsmetode | Stump TOPO™ |
| Indhold og opbevaring | Boks 1: • Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret ™pCR Blunt II-TOPO™ vektor • Saltopløsning • dNTP'er • Kontrol skabelon • M13 frem og tilbage primere • Sterilt vand Opbevares ved -5 °til -30 C. Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. Boks 2: • En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrolplasmid Opbevares ved -68 til -85 °C. |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttype | PCR-kloningskit |
| Promotor | SP6 |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Vis mere |