Få mere at vide
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
25ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Iodotrimethylsilane |
Navn note | 95-97% |
Farve | Farveløs til rød |
Tæthed | 1.4000g/mL |
Kogepunkt | 106.0°C |
Flammepunkt | −31°C |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 95% min. (Ex I) (Argentometry) |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | (CH3)3SiI |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iodotrimethylsilane, stabilized
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: odotrimethylsilane
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion