Få mere at vide
Kloritstandard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11959402
Kloritstandard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-218613 Shop alle SPEX Certiprep produkter
125 mL, Triple-leached LDPE bottle, 125ml
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 11959402
Brand: SPEX Certiprep ASCLO292Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalyteConcentration
ClO&subscript_2;&superscript_minus;1000μg/mL
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorite Standard
Emballage Triple-leached LDPE bottle
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 125 mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kloritstandard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™ >