Learn More
Iridium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Ir in 5% HCl, Thermo Scientific Chemicals
POA - 655.35 DKK
Specifications
Chemical Name or Material Iridium standard solution
CAS 13569-57-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Density 1.0200g/mL
Molecular Formula Cl3H6IrO3
Physical Form Solution
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
10480471
View Documents
Thermo Scientific Acros
196041000
100 mL
655.35 DKK
100mL
11944081
View Documents
Thermo Scientific Acros
196045000
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
Specifications
Specifications
Iridium standard solution
1.0200g/mL
Solution
Pink
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
352.612
AAS
13569-57-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Cl3H6IrO3
990 to 1010 ÎĽg/mL of Ir(3+) in 10 to 20% HCl
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
trichloroiridium;trihydrate
6102153
Videos
Sicherheit und Handhabung
Show More
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Iridium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Ir in 5% HCl, Thermo Scientific Chemicals
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt