Få mere at vide
Jern(III)chlorid, 98%, rent, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10467010
Jern(III)chlorid, 98%, rent, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25kg
5g
Artikelnummer. 10467010
Brand: Thermo Scientific Acros 169430050
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7705-08-0
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride
IUPAC navn jern(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Lineær formel FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Merck Index 15,4046
Opløselighedsinformation Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate
Formel vægt 162.21
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0474130 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/07/2025 Artikelnummer169430050,169430100,169430025,169430250,169430010
PartinummerA0474131 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2025 Artikelnummer169430050,169430100,169430025,169430250,169430010
PartinummerA0470284 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer169430050,169430100,169430025,169430250,169430010
PartinummerA0452635 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer169430050,169430100,169430025,169430250,169430010
PartinummerA0466499 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer169430050,169430100,169430025,169430250,169430010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH208-Indeholder Nickel dichloride. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Jern(III)chlorid, 98%, rent, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals >