Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur er pålidelig til opbevaringsanvendelser med energi- og pladsbesparende funktioner.
Brand: Fisherbrand™ IUE60086FV
118062.29 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Oversigt
Fisherbrand™ Isotemp -80 °C frysere med ultra-lav temperatur er den bæredygtige og pålidelige løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Vakuumpanelisolering giver maksimal opbevaringskapacitet med et mindre fodaftryk.
Ydeevne
- Kulbrinteteknologi sparer op til 25 % energiforbrug i forhold til konventionelle frysere med kølemiddel1 og reducerer belastningen på operativsystemer, hvilket fremmer en enestående pålidelighed
- Designet til hurtig genopretning efter døråbninger for at maksimere prøvebeskyttelsen
- Et lydoutput på kun 53dBA gør det muligt at bruge enhederne i laboratoriet
Brugervenlig
- Informationscenteret med berøringsskærm er enkelt og nemt at bruge.
- Sikkerhedsfunktioner omfatter alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
- Kompatibel med de fleste stativsystemer
Bæredygtighed
- Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
- Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får Isotemp-serien til at overholde EU's F-Gas-standarder
garanti
- To år på dele og arbejdskraft, og yderligere 2 år på kompressordele
Fodnoter:
1 Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data arkiveret
Tjenester
2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele
Tekniske data
Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående | |
-50 °C til -86 °C | |
4,7 °C | |
Vakuum, skum | |
Malet stål | |
Kapacitiv berøring | |
Grå | |
Langtidsopbevaring | |
10 yrs | |
Område for | |
IUE60086FV | |
38,62 tommer | |
77,99 tommer | |
43,74 tommer | |
Ja | |
Ja | |
230 V | |
50 Hz | |
11,5 Kwhr/dag | |
2 tommer Bokse (600) |
28,8 kubikfod | |
RTD-sonde | |
Koldvalset stål | |
Malet stål | |
kabinet | |
4 | |
Luftkølet | |
2 | |
USA: 2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele CA: 5 års standardgaranti |
|
6 tommer; døråbningsbreddens frigang 34,5 tommer (87,6 cm) | |
98,1 x 111,1 x 198,1 cm (38,62 x 43,74 x 77,99 tommer) | |
98.1 cm | |
198.1 cm | |
111.1 cm | |
6,1 A | |
STORBRITANNIEN | |
230 V, 50 Hz, 8 A | |
1 | |
R290/R170+R290 Mix |