Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
- Matrix til brug i forbindelse med Complete 5K (AL2250R-1) til analyse af højt vandindhold af aldehyder og ketoner
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Matrix K |
Farve | Farveløs |
Navn note | Karl Fischer Reagent |
Mængde | 1 L |
CAS | 107-21-1, 111-76-2, 5683-33-0 |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Fysisk form | Væske |
Brug Test | Pass test |
Dampdensitet | > 1.0 |
MDL nummer | 81734 |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Filstørrelse: 3.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion