Få mere at vide
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Reservedel til KECK™ adapter KA fra glas oliven til gevind plastmundstykke.
Brand:  DWK Life Sciences 286342108
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10419542
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The O-ring is a component and therefore a spare part for the KECK™ Adapter KA from glass olive to plastic olive.
  • The O-ring is a component/spare part for the KECK™ Adapter KA and is fitted between the screw cap and clamping ring for Adapter KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sealing
100/Pk.
3 mm H
VITON
6 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences KECK™ O-ring > VITON, diameter 6 mm