Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Økonomisøjler Sample Diffusion Disc
Flex-Column™ prøvediffusionsskiver beskytter gelbedet mod at blive forstyrret under prøvepåføring, når der ikke bruges en flowadapter.
Brand:  DWK Life Sciences 420404-2500
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11772404
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Flex-Column™ prøvediffusionsskiver beskytter gelbedet mod at blive forstyrret under prøvepåføring, når der ikke bruges en flowadapter.
  • A transparent acrylic ring is sealed to a 20um porosity HDPE disc which protects the top of the gel bed when the sample is manually applied
  • A crossbar on the top of the acrylic ring permits easy removal of the sample diffusion disc from the column.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
2.5 cm
Kimble-Chase Economy Columns
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Økonomisøjler Sample Diffusion Disc > For Column I.D.: 2.5cm